Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyperméthrine, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

239900-10
239900-10EA 244 EUR InStock
239900-10
Cyperméthrine, Calbiochem®
Cyperméthrine


Formule: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Point d'ébullition: 511 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055328
Numéro CAS: 52315-07-8
EINECS: 257-842-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02836
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité