Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthyle phtalate ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

23995.467EA 761 EUR InStock
23995.467
Diéthyle phtalate ≥98%, TECHNICAL
Diéthyle phtalate


Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité