Capillary columns, special purpose, FAMES, SP-2560, Supelco®
Fournisseur: Merck
24056
24056.EA 2520 EUR InStock
24056.
Capillary columns, special purpose, FAMES, SP-2560, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
Specially prepared and tested columns to seperate geometrical position (cis/trans) isomers of fatty acid methyl esters. Seperation of FAMEs should be take place in hydrogenated vegetable oil samples.
Temperature limits: Subambient to 250 °C
Phase: Nonbonded and biscyanopropyl polysiloxane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité