Fer ≥98%, en poudre, grade Technique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24086.292EA 72.5 EUR InStock
24086.292
Fer ≥98%, en poudre, grade Technique
Fer
Formule: Fe
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité