Bosshead, with burette and tube clamp
Fournisseur: SELECTA
7000140
241-0009EA 18.5 EUR InStock
241-0009
Bosshead, with burette and tube clamp
Pinces Noix de serrage
Bosshead with burette and tube clamp, made of chrome plated metal.
  • With PVC coated double prong jaws
  • For Ø from 7 to 25 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité