Pinces, à trois pattes
Fournisseur: VWR Collection
241-0019EA 217 EUR InStock
241-0019
Pinces, à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
Alliage d'aluminium laboral.
  • Deux vis moletées à action facile pour régler les doigts de serrage indépendamment l'un de l'autre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité