VWR®, Clamps, Four Pronged
Fournisseur: VWR Collection
241-0029EA 159 EUR InStock
241-0029
VWR®, Clamps, Four Pronged
Pinces Pinces à usage général
En acier inoxydable.
  • Conception robuste, diamètre de la tige de la pince 12 mm, longueur 140 mm
  • Avec deux vis à tête moletée faciles à utiliser, pour le réglage des doigts de la pince indépendamment l'un de l'autre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité