VWR®, Clamps, Three Pronged, with Flexible Rod
Fournisseur: VWR Collection
241-0034EA 124 EUR InStock
241-0034
VWR®, Clamps, Three Pronged, with Flexible Rod
Pinces Pinces à usage général
En alliage d'aluminium Laboral.
  • Doigts des pinces revêtus de vinyle
  • Pour tenir et protéger des instruments
  • Tige de 8 mm de diamètre et de 200 mm de long
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité