VWR®, Clamps
Fournisseur: VWR Collection
241-0023EA 121 EUR InStock
241-0023 241-0037
VWR®, Clamps
Pinces Pinces à usage général
En acier inoxydable. Ces pinces robustes sont faciles à utiliser.
  • Mâchoires réglables indépendamment, de 16 & 25 mm de hauteur
  • Deux vis moletées pour régler indépendamment chacune des deux mâchoires de fixation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité