VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Fournisseur: VWR Collection
241-0040EA 162 EUR InStock
241-0040
VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Pinces Pinces à usage général
En alliage Laboral. Pinces avec bras flexible, tige de montage 12 mm Ø, longueur de la tige 200 mm.
  • Les mâchoires arrondies sont revêtues de vinyle pour protéger les articles serrées
  • Le bras flexible supporte une charge maximale de 500 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité