Attaches pour burette
Fournisseur: VWR Collection
241-0043EA 46.2 EUR InStock
241-0043
Attaches pour burette
Pinces Pinces à usage général
Vinyle, noir. Modèle simple.
  • Pour deux burettes jusqu'à 12 mm de diamètre
  • Réglage facile de la hauteur
  • Peut être fixé aux tiges du support à l'aide de vis moletées
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité