VWR®, Clé de sécurité
Fournisseur: VWR Collection
241-0053EA 16.8 EUR InStock
241-0053
VWR®, Clé de sécurité
Clés à molette
En acier renforcé. Cette clé hexagonale permet des applications avec les noix Labomeca®, fixations et pieds.
Écrou de réglage hexagonal pouvant être remplacé par des vis à oreilles
Pour tout assemblage nécessitant un démontage fréquent.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Clés 5 241-0053
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité