Plaque de support, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
241-0089EA 177 EUR InStock
241-0089
Plaque de support, VWR®
Supports de statif
Plaque pour statif, carrée
  • Large zone : 200×200 mm
  • Peut être fixée sur des tiges de soutien jusqu'à 16 mm de diamètre au moyen d'une vis à oreilles
  • Orifice central : 7 mm de diamètre
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité