VWR®, Curved Base Stand
Fournisseur: VWR Collection
241-0104EA 270 EUR InStock
241-0104
VWR®, Curved Base Stand
Supports de statif
En fonte vernie, tige en acier (500×12 mm)
  • Forme particulière du socle
  • Solidité et stabilité accrues
La tige peut être retirée, a un filetage M8 et est fixée par le bas avec une rondelle et un écrou.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité