VWR®, Noix de serrage universelle, pivotante
Fournisseur: VWR Collection
241-0113EA 159 EUR InStock
241-0113
VWR®, Noix de serrage universelle, pivotante
Pinces Noix de serrage
Noix de serrage en alliage laboral pour la fixation de deux tiges de statif selon un angle quelconque.
  • Vis à clef pour fixer la noix selon l'angle souhaité
  • Vis en T pour fixer les tiges de statif
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité