VWR®, Support d'électrode
Fournisseur: VWR Collection
241-0114EA 225 EUR InStock
241-0114
VWR®, Support d'électrode
Porte-électrodes
Support en fer gris pour deux électrodes
  • Support solide en fonte peinte pour une stabilité optimale
  • Tige de support en acier inoxydable
  • Porte-électrode en acrylique avec vis moletées
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité