Double bossheads
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
2005/1
241-0156EA 14.3 EUR InStock
241-0156
Double bossheads
Pinces Noix de serrage
Double bosshead made from cast alloy.
  • With blue plastic headed nickel plated screws
  • For use with rods up to 16 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité