Support pour tubes à essai
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWN322-13
241-0233EA 74.3 EUR InStock
241-0233
Support pour tubes à essai
Pinces
Test tube holder made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité