Separating funnel holder
Fournisseur: Brand
140300
241-0345EA 12.2 EUR InStock
241-0345
Separating funnel holder
Supports de statif
PP, white.
For conical separating funnels up to 1000 ml. Easely mounted on support rods with an outer Ø 8 to 14 mm with a locking nut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité