Pinces à burettes doubles
Fournisseur: Brand
578000
241-0350EA 76.6 EUR InStock
241-0350
Pinces à burettes doubles
Pinces Pinces à usage général
En aluminium, revêtement en PVC.
  • Pour deux burettes jusqu'à 50 ml
  • Pinces avec revêtement en PVC pour une meilleure préhension
  • Réglage pratique de la hauteur
  • Les graduations restent visibles
  • Conception robuste, facile à utiliser
  • Connecteur de soutien intégré.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité