VWR® Talon®, Pinces à trois pattes
Fournisseur: VWR Collection
241-0404EA 118 EUR InStock
241-0404 241-0405 241-0406
VWR® Talon®, Pinces à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
Acier inoxydable ou zinc nickelé. Ces pinces maintiennent fermement chaque type de verrerie et d’appareils.
  • Bras d’extension pour positionner l’appareil de mesure à distance des structures de laboratoire sans compromettre l’intégrité de l’expérience
  • Pinces en acier inoxydable à résistance chimique exceptionnelle ; les pinces sont électro-polies et autoclavables
  • Pinces en zinc, recouvertes de nickel : Résistance élevée à la traction
  • Gaines en vinyle antiglisse, et couvrants en fibre de verre pour des températures supérieures à 100 °C
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité