VWR® Talon®, Pinces pivotantes
Fournisseur: VWR Collection
241-0410EA 52.7 EUR InStock
241-0410 241-0407 241-0408
VWR® Talon®, Pinces pivotantes
Pinces Pinces à usage général
En nickel-zinc ou en acier inoxydable poli par électrolyse. Ces pinces pivotantes sont dotées d'un support intégré permettant de les fixer sur un cadre de montage ou tout autre appareil. L'écrou à ailettes permet de régler l'angle de maintien de la pince pivotante sur une rotation à 360°.
  • Maintien des appareils de mesure à proximité du cadre de montage
  • Dédiés aux objets circulaires ou irréguliers
  • Tiges de support intégrées jusqu'à 19 mm de Ø
  • Support adaptable aux vis de réglage avant et arrière
  • Verrouillage une fois la position souhaitée atteinte
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité