VWR® Talon®, Clamps, Fixed Position, Two Pronged
Fournisseur: VWR Collection
241-0409EA 130 EUR InStock
241-0409
VWR® Talon®, Clamps, Fixed Position, Two Pronged
Pinces Pinces à usage général
Pinces à position fixe, en acier inoxydable poli par électrolyse utilisées pour le maintien des appareils de mesure près du support de laboratoire lorsque aucun ajustement n'est nécessaire après l'installation.
  • Gaines en vinyle antidérapantes
  • Tiges de support intégrées jusqu'à Ø 19 mm
  • Orientation après attache à un cadre de montage ou autre dispositif
Information de livraison: Livrée avec des gaines en vinyle antidérapant et des couvrants en fibre de verre pour les températures supérieures à 100 °C (212 °F).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité