Assortiment de raccords pour tuyaux
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F196250000
241-2271EA 382 EUR InStock
241-2271
Assortiment de raccords pour tuyaux
Raccords et connecteurs
Complete fitting assortment box with connectors for tubings.
  • Assortment of 74 connector fittings
  • Clear, hinge-top, polystyrene storage box
Informations de commande: Kits consists of polypropylene tubing connectors 5 pairs, straight stepped tubing connectors 6 pairs, "T" connectors 5 pairs, "Y" connectors 6 pairs and polyethylene quick disconnects 3 pairs, cup-type 12 pairs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité