Clamps, three pronged
Fournisseur: BOCHEM
5562
241-3156EA 84.9 EUR InStock
241-3156
Clamps, three pronged
Pinces Pinces à usage général
Aluminium.
  • The fingers of the clamps are covered with a plastic coating to protect the items clamped
  • Without bosshead for fixing to stand
  • With T-screws screws for rapid easy fixing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité