Pince à burettes, double
Fournisseur: BOCHEM
5600
241-3169EA 89.2 EUR InStock
241-3169
Pince à burettes, double
Pinces Pinces à usage général
Aluminium.
  • Avec noix de serrage pour fixation sur le statif avec Ø 0-13
  • Burette solidement maintenue avec rouleaux en PVC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité