Statifs
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2000 2002 2003 2004 2005
241-7110EA 21.5 EUR InStock
241-7110 241-7111 241-7176 241-7112 241-7113
Statifs
Supports de statif
Revêtement acier pulvérisé. Support stable et antidérapant. Pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Nettoyage facile
  • Robustes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité