Pinces
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 18.7 EUR InStock
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Pinces
Pinces Pinces à usage général
Doigts des pinces recouverts de liège afin de protéger les instruments tenus.
  • Sans noix de serrage sur le statif
  • Vis en T pour un serrage aisé et rapide des instruments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité