Table clamp
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2050
241-7350EA 38.1 EUR InStock
241-7350
Table clamp
Pinces Pinces à usage général
Aluminium alloy, powder coated.
  • For rods up to Ø 13 mm
  • For benches up to 60 mm
  • Hinged screws for rapid, easy fixing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité