Supports à pince pour burette
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 23.5 EUR InStock
241-7451 241-7452
Supports à pince pour burette
Pinces Pinces à usage général
En zinc moulé nickelé. Ces pinces permettent la fixation des burettes en toute sécurité.
  • Avec noix de serrage
  • Ouverture des pinces: 0 - 40 mm
  • Doigts des pinces recouverts de plastique pour protéger les burettes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité