Statif souple
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2670
241-7510EA 47.8 EUR InStock
241-7510
Statif souple
Supports de statif
Ce statif souple est muni d'un pied en zinc moulé et pince souple à trois doigts de 300 mm en laiton nickelé.
  • Pied antidérapant de Ø 85 mm pour une grande stabilité
  • Écartement de la pince: 0 - 40 mm
  • Doigts de la pince recouverts de plastique pour protéger les instruments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité