Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium acétate ≥99.0% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

241245-2.5KG
241245-2.5KGEA 476 EUR InStock
241245-2.5KG
Sodium acétate ≥99.0% ACS, Fluka™
Sodium acétate


Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄-titr.) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 9.2
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
IR spectrum complying
Form Solid
pKa  4.76 (acetic acid)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité