(±)-Butanol-2 ≥99%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
24126-30KG
24126-30KGEA 625 EUR InStock
24126-30KG
(±)-Butanol-2 ≥99%
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Point d'ébullition: 99 °C
Point de fusion: -89 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=93e0b6b0d66ee031081607904a64140d92635df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité