Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥99%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24128.297EA 120 EUR InStock
24128.297
Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥99%, purifié
Fer (II) chlorure tétrahydraté
Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 677 °C
Densité: 1.926 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité