Capillary columns, traditional phases, SAC-5, Supelco®
Fournisseur: Merck
24156
24156.EA 893 EUR InStock
24156.
Capillary columns, traditional phases, SAC-5, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
This non-polar column is specially designed for reproducible analyses of plant sterols, cholesterol, and other animal sterols.
  • Bonded, Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
  • High thermal stability - maximum temperatures up to −60 to 320 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité