Fer (II,III) oxyde, noir, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
24187.460EA 569 EUR InStock
24187.460
Fer (II,III) oxyde, noir, TECHNICAL
Fer (II,III) oxyde
Formule: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Point de fusion: 1560 °C
Densité: 5.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011010
Numéro CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité