Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24189.468EA 536 EUR InStock
24189.468
Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, TECHNICAL
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité