Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

24193.292EA 84.3 EUR InStock
24193.292
Fer (III) oxyde, anhydre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fer (III) oxyde


Formule: Fe₂O₃
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 0.03 %
Mn (Manganese) Max. 0.3 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité