Fer (III) chlorure 27% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24206.297EA 66.4 EUR InStock
24206.297
Fer (III) chlorure 27% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 27 - 29 %
Density (20/4) 1.260 - 1.280
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité