Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24207.291EA 83.9 EUR InStock
24207.291
Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
ONU: 2582
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 27.5 - 29.0 %
Acidity Max. 0.08 meq/g
Density (20/4) 1.260 - 1.280
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.05 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 30 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité