Magnésium acétate tétrahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2424-01EA 528.1 EUR InStock
2424-01
Magnésium acétate tétrahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay ((CH₃COO)₂Mg·4H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Appearance (colorless, deliquescent solid)
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité