Fer (II) sulfate hydraté ≥84%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
24242.292EA 191 EUR InStock
24242.292
Fer (II) sulfate hydraté ≥84%, GPR RECTAPUR®
Fer (II) sulfate hydraté
Formule: FeSO₄·H₂O
Point de fusion: ∼300 °C
Densité: 2.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149722
Numéro CAS: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 84 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.4 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité