Fer (III) sulfate hydraté, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24248.292EA 108 EUR InStock
24248.292
Fer (III) sulfate hydraté, GPR RECTAPUR®
Fer (III) sulfate hydraté
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Fe(III)) Min. 21 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.05 %
Zn (Zinc) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité