Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2425-07EA 0 EUR InStock
2425-07
Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Densité: 1.45 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ((CH₃COO)₂Mg·4H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 8.5
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Manganese (Mn) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.005 %
ACS - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité