Fer (III) sulfate hydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24252.296EA 135 EUR InStock
24252.296
Fer (III) sulfate hydraté, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fer (III) sulfate hydraté
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as Fe(III)) 21.0 - 23.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.5 %
PO4 (Phosphate) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 0.02 %
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 6 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité