Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
24279.185EA 87.1 EUR InStock
24279.185
Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité