L(+)-Cystéine, chlorhydrate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
2430-1
2430-1EA 668 EUR InStock
2430-1
L(+)-Cystéine, chlorhydrate, Millipore®
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité