Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formamide, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la synthèse

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

24312.294EA 46.8 EUR InStock
24312.294
Formamide, (max. 0,1% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Formamide


Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité