Acétone ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® HPLC pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
2435-25EA 80.31 EUR InStock
2435-25
Acétone ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ChromAR® HPLC pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Water (KF) ≤ 0.2 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0006
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm ≤ 0.8
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤ 0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 355 nm ≤ 0.004
UV Cut-off ≤ 327 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité