Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Germanium (IV) oxyde

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

24362.104EA 0 EUR InStock
24362.104
Germanium (IV) oxyde
Germanium (IV) oxyde


Formule: GeO₂
Point de fusion: 1110 °C
Densité: 3.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011030
Numéro CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité